Tlačiť
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Fluoro-4-trifluoromethylaniline, 4-Amino-alpha,alpha,alpha,2-tetrafluorotoluene, α,α,α,3-Tetrafluoro-p-toluidine, 4-Amino-2-fluorobenzotrifluoride, 4-Amino-α,α,α,2-tetrafluorotoluene
PC3667-25G PC3667-5G
APOSPC3667-25GEA 169.84 EUR
APOSPC3667-25G APOSPC3667-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline 97%
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₅F₄N
Mw: 179.12
Teplota tavenia: 54…58 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00190120
Číslo CAS: 69411-68-3