Tlačiť
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3659-1G PC3659-25G PC3659-5G
APOSPC3659-1GEA 24.91 EUR
APOSPC3659-1G APOSPC3659-25G APOSPC3659-5G
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₇F₃O₃
Mw: 220.15 g/mol
Teplota tavenia: 140…142 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09025409
Číslo CAS: 53985-48-1