Tlačiť
3-(4-Fluorobenzoyl)propionic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3635-100G PC3635-25G PC3635-500G
APOSPC3635-100GEA 172.24 EUR
APOSPC3635-100G APOSPC3635-25G APOSPC3635-500G
3-(4-Fluorobenzoyl)propionic acid 97%
3-(4-Fluorobenzoyl)propionic acid
Vzorec: C₁₀H₉FO₃
Mw: 196.18
Teplota tavenia: 99…103 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002793
Číslo CAS: 366-77-8
EINECS: 206-679-1