Tlačiť
4-Fluorobenzoyl chloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: p-Fluorobenzoyl chloride
PC3630-100G PC3630-1KG PC3630-500G
APOSPC3630-100GEA 29.8 EUR
APOSPC3630-100G APOSPC3630-1KG APOSPC3630-500G
4-Fluorobenzoyl chloride 98%
4-Fluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₄ClFO
Mw: 158.56
Teplota varu: 82 °C/20mmHg
Teplota tavenia: 44540 °C
Hustota: 1.326 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 82 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000684
Číslo CAS: 403-43-0
EINECS: 206-961-4
OSN: 3265
ADR: 8 II