Tlačiť
5-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromo-2-fluorophenylboronic acid, 5-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid
PC3621-100G PC3621-25G
APOSPC3621-100GEA 496.19 EUR
APOSPC3621-100G APOSPC3621-25G
5-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid 98%
5-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid
Vzorec: C₆H₅BBrFO₂
Teplota tavenia: 220…224 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD05664307
Číslo CAS: 112204-57-6