Tlačiť
3-Fluorobenzoyl chloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Fluorobenzoylchloride, m-Fluorobenzoyl chloride
PC3620-100G PC3620-25G
APOSPC3620-100GEA 54.88 EUR
APOSPC3620-100G APOSPC3620-25G
3-Fluorobenzoyl chloride 98%
3-Fluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₄ClFO
Mw: 158.56
Teplota varu: 189 °C
Teplota tavenia: –30 °C
Hustota: 1.32 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 82 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000670
Číslo CAS: 1711-07-5
EINECS: 216-977-3
OSN: 3265
ADR: 8 II