Tlačiť
2-Fluoro-3-methyl-5-pyridineboronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 6-Fluoro-5-methyl-3-pyridylboronic acid, 2-Fluoro-3-methylpyridine-5-boronic acid, (6-Fluoro-5-methylpyridin-3-yl)boronic acid
PC3613-5G PC3613-25G
APOSPC3613-5GEA 97.74 EUR
APOSPC3613-5G APOSPC3613-25G
2-Fluoro-3-methyl-5-pyridineboronic acid
2-Fluoro-3-methyl-5-pyridineboronic acid
Vzorec: C₆H₇BFNO₂
Mw: 154.94 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03411562
Číslo CAS: 904326-92-7