Tlačiť
2-Fluorobenzoyl chloride 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: o-Fluorobenzoyl chloride
PC3610-100G PC3610-500G
APOSPC3610-100GEA 56.48 EUR
APOSPC3610-100G APOSPC3610-500G
2-Fluorobenzoyl chloride 99%
2-Fluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₄ClFO
Mw: 158.56
Teplota varu: 90…92 °C/15mmHg
Teplota tavenia: 44351 °C
Hustota: 1.328 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 82 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000656
Číslo CAS: 393-52-2
EINECS: 206-887-2
OSN: 3265
ADR: 8 II