Tlačiť
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3604-1G PC3604-5G
APOSPC3604-1GEA 79.71 EUR
APOSPC3604-1G APOSPC3604-5G
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Vzorec: C₉H₈BrF₃O
Mw: 269.06 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08741403
Číslo CAS: 916420-55-8
OSN: 3265
ADR: 8 II