Tlačiť
2-Fluoro-5-(methoxycarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3596-1G PC3596-5G
APOSPC3596-1GEA 360.5 EUR
APOSPC3596-1G APOSPC3596-5G
2-Fluoro-5-(methoxycarbamoyl)phenylboronic acid 98%
2-Fluoro-5-(methoxycarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₉BFNO₄
Teplota tavenia: 122…124 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08436032
Číslo CAS: 874289-58-4