Tlačiť
2-Bromo-4-fluoro-6-nitroaniline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3591-1G PC3591-5G
APOSPC3591-1GEA 24.95 EUR
APOSPC3591-1G APOSPC3591-5G
2-Bromo-4-fluoro-6-nitroaniline 97%
2-Bromo-4-fluoro-6-nitroaniline
Vzorec: C₆H₄BrFN₂O₂
Teplota tavenia: 74…75 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07779528
Číslo CAS: 10472-88-5
OSN: 2811
ADR: 6.1,III