Tlačiť
α,α,α,3-Tetrafluorotoluene 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Fluorobenzotrifluoride, 1-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
PC3590-100G PC3590-250G PC3590-1KG PC3590-25G
APOSPC3590-100GEA 51.67 EUR
APOSPC3590-100G APOSPC3590-250G APOSPC3590-1KG APOSPC3590-25G
α,α,α,3-Tetrafluorotoluene 99%
α,α,α,3-Tetrafluorotoluene
Vzorec: C₇H₄F₄
Mw: 164.1
Teplota varu: 101…102 °C
Teplota tavenia: -81.5
Hustota: 1.302 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 7 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000382
Číslo CAS: 401-80-9
EINECS: 206-933-1
OSN: 1993
ADR: 3 II