Tlačiť
2-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3586-10G PC3586-5G
APOSPC3586-10GEA 488.68 EUR
APOSPC3586-10G APOSPC3586-5G
2-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide 98%
2-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₆BrF₃S
Mw: 271.10 g/mol
Teplota varu: 71 °C/1mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00236345
Číslo CAS: 238403-52-6
OSN: 1760
ADR: 8 III