Tlačiť
Methyl-4-bromo-3-fluorobenzoate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 4-bromo-3-fluorobenzoate
PC3584-100G PC3584-25G PC3584-5G
APOSPC3584-100GEA 381.73 EUR
APOSPC3584-100G APOSPC3584-25G APOSPC3584-5G
Methyl-4-bromo-3-fluorobenzoate 98%
Methyl-4-bromo-3-fluorobenzoate
Vzorec: C₈H₆BrFO₂
Mw: 233.04
Teplota tavenia: 64…66 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08436044
Číslo CAS: 849758-12-9