Tlačiť
2-Fluoro-5-(1-pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (2-Fluoro-5-(pyrrolidine-1-carbonyl)phenyl)boronic acid, 2-Fluoro-5-(pyrolidine-1-carbonyl)phenylboronic acid
PC3581-1G PC3581-5G
APOSPC3581-1GEA 274.38 EUR
APOSPC3581-1G APOSPC3581-5G
2-Fluoro-5-(1-pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid 98%
2-Fluoro-5-(1-pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₁H₁₃BFNO₃
Mw: 237.0400 g/mol
Teplota tavenia: 146…148 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08436030
Číslo CAS: 874289-42-6