Tlačiť
α,α,α,2-Tetrafluorotoluene 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-Fluorobenzotrifluoride
PC3580-100G PC3580-500G PC3580-1KG PC3580-25G PC3580-5KG
APOSPC3580-100GEA 51.74 EUR
APOSPC3580-100G APOSPC3580-500G APOSPC3580-1KG APOSPC3580-25G APOSPC3580-5KG
α,α,α,2-Tetrafluorotoluene 99%
α,α,α,2-Tetrafluorotoluene
Vzorec: C₇H₄F₄
Teplota varu: 114…115 °C/750mmHg
Teplota tavenia: –49 °C
Hustota: 1,293 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 17 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000374
Číslo CAS: 392-85-8
EINECS: 206-880-4
OSN: 1993
ADR: 3,II