Tlačiť
4-(Cyclohexylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (4-(Cyclohexylcarbamoyl)-3-fluorophenyl)boronic acid
PC3579-1G PC3579-5G
APOSPC3579-1GEA 155.02 EUR
APOSPC3579-1G APOSPC3579-5G
4-(Cyclohexylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid 95%
4-(Cyclohexylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₁₃H₁₇BFNO₃
Mw: 265.09 g/mol
Teplota tavenia: 157…159 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08436036
Číslo CAS: 874289-11-9