Tlačiť
2-Fluoro-α,α,α-trichlorotoluene 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Fluoro-alpha,alpha,alpha-trichlorotoluene, 2-Fluorobenzotrichloride, o-Fluoro-α,α,α-trichlorotoluene
PC3578-25G PC3578-100G PC3578-5G
APOSPC3578-25GEA 122.74 EUR
APOSPC3578-25G APOSPC3578-100G APOSPC3578-5G
2-Fluoro-α,α,α-trichlorotoluene 99%
2-Fluoro-α,α,α-trichlorotoluene
Vzorec: C₇H₄Cl₃F
Teplota varu: 75 °C/5mmHg
Teplota tavenia: –20 °C
Hustota: 1,453 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000787
Číslo CAS: 488-98-2
EINECS: 207-692-5