Tlačiť
3-Fluoro-4-(piperidine-1-carbonyl)phenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC3577-10G PC3577-1G PC3577-5G
APOSPC3577-10GEA 837.17 EUR
APOSPC3577-10G APOSPC3577-1G APOSPC3577-5G
3-Fluoro-4-(piperidine-1-carbonyl)phenylboronic acid 98%
3-Fluoro-4-(piperidine-1-carbonyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₂H₁₅BFNO₃
Teplota tavenia: 162…164 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08436039
Číslo CAS: 874289-10-8