Tlačiť
5-Carbamoyl-2-fluorophenylboronic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (5-Carbamoyl-2-fluorophenyl)boronic acid, 5-Carbamoyl-2-fluorophenyboronic acid, 5-Carbamoyl-2-fluorobenzeneboronic acid
PC3573-1G PC3573-5G
APOSPC3573-1GEA 202.97 EUR
APOSPC3573-1G APOSPC3573-5G
5-Carbamoyl-2-fluorophenylboronic acid 97%
5-Carbamoyl-2-fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₇H₇BFNO₃
Mw: 182.95 g/mol
Teplota tavenia: 192…194 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08436055
Číslo CAS: 874289-39-1