Tlačiť
3-Fluoro-4-(methoxycarbamoyl)phenylboronic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (3-Fluoro-4-(methoxycarbamoyl)phenyl)boronic acid, 3-Fluoro-4-(methoxycarbamoyl)benzeneboronic acid
PC3565-1G PC3565-5G
APOSPC3565-1GEA 294.01 EUR
APOSPC3565-1G APOSPC3565-5G
3-Fluoro-4-(methoxycarbamoyl)phenylboronic acid 97%
3-Fluoro-4-(methoxycarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₉BFNO₄
Mw: 212.97 g/mol
Teplota tavenia: 161…163 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08436059
Číslo CAS: 913835-58-2