Tlačiť
5-Carboxy-2-fluorophenylboronic acid 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Borono-4-fluorobenzoic acid
PC3563-1G PC3563-5G
APOSPC3563-1GEA 86.24 EUR
APOSPC3563-1G APOSPC3563-5G
5-Carboxy-2-fluorophenylboronic acid 96%
5-Carboxy-2-fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₇H₆BFO₄
Mw: 183.9300 g/mol
Teplota tavenia: 224…226 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08436065
Číslo CAS: 874219-59-7