Tlačiť
3-Fluoro-4-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-Fluoro-4-[methoxy(methyl)carbamoyl]phenylboronic acid, (3-Fluoro-4-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
PC3556-1G PC3556-5G
APOSPC3556-1GEA 185.72 EUR
APOSPC3556-1G APOSPC3556-5G
3-Fluoro-4-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-Fluoro-4-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₉H₁₁BFNO₄
Teplota tavenia: 154…156 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08689477
Číslo CAS: 913835-59-3