Tlačiť
4-Fluoro-3-hydroxybenzeneboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Fluoro-3-hydroxyphenylboronic acid, (4-Fluoro-3-hydroxyphenyl)boronic acid
PC3555-1G PC3555-250MG PC3555-5G
APOSPC3555-1GEA 96.27 EUR
APOSPC3555-1G APOSPC3555-250MG APOSPC3555-5G
4-Fluoro-3-hydroxybenzeneboronic acid 98%
4-Fluoro-3-hydroxybenzeneboronic acid
Vzorec: C₆H₆BFO₃
Teplota tavenia: 264…266 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08689483
Číslo CAS: 913835-74-2