Tlačiť
1-Phenyl-5-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbonylchloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3554-10G PC3554-1G PC3554-5G
APOSPC3554-10GEA 328.92 EUR
APOSPC3554-10G APOSPC3554-1G APOSPC3554-5G
1-Phenyl-5-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbonylchloride 97%
1-Phenyl-5-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbonylchloride
Vzorec: C₁₁H₆ClF₃N₂O
Teplota varu: 110 °C/0,2mmHg
Teplota tavenia: 40…41 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00068139
Číslo CAS: 175137-14-1
OSN: 3261
ADR: 8,III