Tlačiť
Ethyl 3,5-bis(trifluoromethyl)benzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC3553-1G PC3553-5G
APOSPC3553-1GEA 86.92 EUR
APOSPC3553-1G APOSPC3553-5G
Ethyl 3,5-bis(trifluoromethyl)benzoate
Ethyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzoate
Vzorec: C₁₁H₈F₆O₂
Mw: 286.17 g/mol
Teplota varu: 84 °C/10mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01320684
Číslo CAS: 96617-71-9