Tlačiť
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC3552-25G PC3552-5G PC3552-100G
APOSPC3552-25GEA 63.29 EUR
APOSPC3552-25G APOSPC3552-5G APOSPC3552-100G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₃ClF₄O₂S
Mw: 262.61
Teplota varu: 92 °C/0.8mmHg
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01091001
Číslo CAS: 1682-10-6
OSN: 3265
ADR: 8 III