Tlačiť
4-Fluorobenzonitrile 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: p-Fluorobenzonitrile
PC3550-100G PC3550-500G
APOSPC3550-100GEA 28.24 EUR
APOSPC3550-100G APOSPC3550-500G
4-Fluorobenzonitrile 99%
4-Fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₄FN
Mw: 121.11
Teplota varu: 188 °C/750mmHg
Teplota tavenia: 35…37 °C
Teplota vzplanutia: 65 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001812
Číslo CAS: 1194-02-1
EINECS: 214-784-9
OSN: 1325
ADR: 4.1 II