Tlačiť
2-Fluoro-5-nitroaniline 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3549-5G PC3549-1G
APOSPC3549-5GEA 0 EUR
APOSPC3549-5G APOSPC3549-1G
2-Fluoro-5-nitroaniline 96%
2-Fluoro-5-nitroaniline
Vzorec: C₆H₅FN₂O₂
Teplota tavenia: 97…103 °C
Teplota vzplanutia: 91 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00007652
Číslo CAS: 369-36-8
EINECS: 206-720-3
OSN: 2811
ADR: 6.1,III