Tlačiť
2-Fluoro-5-iodobenzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3543-5G PC3543-25G PC3543-100G
APOSPC3543-5GEA 26.55 EUR
APOSPC3543-5G APOSPC3543-25G APOSPC3543-100G
2-Fluoro-5-iodobenzonitrile 98%
2-Fluoro-5-iodobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃FIN
Teplota tavenia: 71…73 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03094225
Číslo CAS: 351003-36-6
OSN: 3439
ADR: 6.1,III