Tlačiť
2-Bromo-3'-chloro-4'-fluoroacetophenone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Chloro-4-fluorophenacyl bromide
PC3542-1G PC3542-25G PC3542-5G
APOSPC3542-1GEA 53.35 EUR
APOSPC3542-1G APOSPC3542-25G APOSPC3542-5G
2-Bromo-3'-chloro-4'-fluoroacetophenone 98%
2-Bromo-3'-chloro-4'-fluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₅BrClFO
Teplota tavenia: 35…37 °C
Teplota vzplanutia: 110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD05154991
Číslo CAS: 63529-30-6
OSN: 2811
ADR: 6.1,III