Tlačiť
3-Fluorobenzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3540-100G PC3540-25G PC3540-500G
APOSPC3540-100GEA 59.68 EUR
APOSPC3540-100G APOSPC3540-25G APOSPC3540-500G
3-Fluorobenzonitrile 98%
3-Fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₄FN
Mw: 121.11
Teplota varu: 182…183 °C
Teplota tavenia: 15…16 °C
Hustota: 1.134 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 68 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001797
Číslo CAS: 403-54-3
EINECS: 206-963-5
OSN: 3276
ADR: 6.1 III