Tlačiť
2-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Fluoro-4-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid, 2-Fluoro-4-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid, 2-Fluoro-4-methoxycarbonylphenylboronic acid
PC3537-1G PC3537-250MG PC3537-5G
APOSPC3537-1GEA 28.24 EUR
APOSPC3537-1G APOSPC3537-250MG APOSPC3537-5G
2-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 96%
2-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₈BFO₄
Mw: 197.96 g/mol
Teplota tavenia: 173…175 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08436034
Číslo CAS: 603122-84-5