Tlačiť
3-Fluoro-4-pyridineboronic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (3-Fluoropyridin-4-yl)boronic acid
PC3533-1G PC3533-500MG PC3533-250MG
APOSPC3533-1GEA 69.8 EUR
APOSPC3533-1G APOSPC3533-500MG APOSPC3533-250MG
3-Fluoro-4-pyridineboronic acid 97%
3-Fluoro-4-pyridineboronic acid
Vzorec: C₅H₅BFNO₂
Teplota tavenia: 237…239 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03788558
Číslo CAS: 458532-97-3