Tlačiť
3-Fluoro-4-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Fluoro-4-(methylcarbamoyl)benzeneboronic acid, (3-Fluoro-4-(methylcarbamoyl)phenyl)boronic acid
PC3532-1G PC3532-5G
APOSPC3532-1GEA 245.14 EUR
APOSPC3532-1G APOSPC3532-5G
3-Fluoro-4-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-Fluoro-4-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₉BFNO₃
Mw: 196.97 g/mol
Teplota tavenia: 173…175 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08436026
Číslo CAS: 849833-86-9