Tlačiť
2-Fluorobenzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: o-Fluorobenzonitrile
PC3530-100G PC3530-500G
APOSPC3530-100GEA 29.8 EUR
APOSPC3530-100G APOSPC3530-500G
2-Fluorobenzonitrile 98%
2-Fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₄FN
Mw: 121.11
Teplota varu: 92…95 °C/22mmHg
Hustota: 1.138 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 73 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001773
Číslo CAS: 394-47-8
EINECS: 206-897-7