Tlačiť
4-Fluorobenzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3520-100G PC3520-1KG PC3520-500G
APOSPC3520-100GEA 24.95 EUR
APOSPC3520-100G APOSPC3520-1KG APOSPC3520-500G
4-Fluorobenzoic acid 98%
4-Fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅FO₂
Teplota tavenia: 182…187 °C
Hustota: 1,47 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002530
Číslo CAS: 456-22-4
EINECS: 207-259-0