Tlačiť
3-Fluorobenzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3510-100G PC3510-1KG PC3510-500G
APOSPC3510-100GEA 24.91 EUR
APOSPC3510-100G APOSPC3510-1KG APOSPC3510-500G
3-Fluorobenzoic acid 98%
3-Fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅FO₂
Mw: 140.11
Teplota varu: 251
Teplota tavenia: 121…125 °C
Hustota: 1.474 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002489
Číslo CAS: 455-38-9
EINECS: 207-248-0