Tlačiť
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Methoxy-2-trifluormethylbenzoic acid
PC3498-1G PC3498-5G PC3498-25G
APOSPC3498-1GEA 38.17 EUR
APOSPC3498-1G APOSPC3498-5G APOSPC3498-25G
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₇F₃O₃
Mw: 220.15
Teplota tavenia: 147…150 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01091013
Číslo CAS: 127817-85-0