Tlačiť
2',6'-Dichloro-3'-fluoroacetophenone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3497-100G PC3497-25G
APOSPC3497-100GEA 31.57 EUR
APOSPC3497-100G APOSPC3497-25G
2',6'-Dichloro-3'-fluoroacetophenone 98%
2',6'-Dichloro-3'-fluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₅Cl₂FO
Teplota varu: 250…255 °C
Hustota: 1,403 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 84 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02093760
Číslo CAS: 290835-85-7