Tlačiť
2,4,5-Trifluoro-4-hydroxybenzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3496-25G PC3496-100G
APOSPC3496-25GEA 111.36 EUR
APOSPC3496-25G APOSPC3496-100G
2,4,5-Trifluoro-4-hydroxybenzoic acid 98%
2,4,5-Trifluoro-4-hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₇H₃F₃O₃
Mw: 192.09
Teplota tavenia: 143…147 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00800378
Číslo CAS: 116751-24-7