Tlačiť
4-Fluorobenzhydrazide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Fluorobenzoic hydrazide, 4-Fluorobenzene-1-carbohydrazide, 4-Fluorobenzoic acid hydrazide, 4-Fluorobenzohydrazide
PC3495G-100G PC3495G-25G PC3495G-5G
APOSPC3495G-100GEA 490.29 EUR
APOSPC3495G-100G APOSPC3495G-25G APOSPC3495G-5G
4-Fluorobenzhydrazide 98%
4-Fluorobenzhydrazide
Vzorec: C₇H₇FN₂O
Mw: 154.14
Teplota tavenia: 160…166 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00060562
Číslo CAS: 456-06-4