Tlačiť
3-Fluorobenzhydrazide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Fluorobenzene-1-carbohydrazide, 3-Fluorobenzoic acid hydrazide, 3-Fluorobenzoic hydrazide, 3-Fluorobenzohydrazide
PC3495F-5G PC3495F-25G
APOSPC3495F-5GEA 66.59 EUR
APOSPC3495F-5G APOSPC3495F-25G
3-Fluorobenzhydrazide 98%
3-Fluorobenzhydrazide
Vzorec: C₇H₇FN₂O
Teplota tavenia: 138…139 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00060561
Číslo CAS: 499-55-8
EINECS: 610-486-1