Tlačiť
4-Fluorobenzenesulphonyl chloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC3490-100G PC3490-500G PC3490-50G
APOSPC3490-100GEA 41.66 EUR
APOSPC3490-100G APOSPC3490-500G APOSPC3490-50G
4-Fluorobenzenesulphonyl chloride 95%
4-Fluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₄ClFO₂S
Mw: 194.61
Teplota varu: 95…96 °C/2mmHg
Teplota tavenia: 29…31 °C
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007438
Číslo CAS: 349-88-2
EINECS: 206-493-0
OSN: 3261
ADR: 8 II