Tlačiť
3-Fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3489-100G PC3489-25G PC3489-5G
APOSPC3489-100GEA 124.75 EUR
APOSPC3489-100G APOSPC3489-25G APOSPC3489-5G
3-Fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
3-Fluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₄ClFO₂S
Teplota varu: 231…232 °C
Teplota tavenia: 7 °C
Hustota: 1,463 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042286
Číslo CAS: 701-27-9
OSN: 3265
ADR: 8,II