Tlačiť
4-Fluorophenylboronic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (4-Fluorophenyl)metaboric acid, 4-Fluorobenzeneboronic acid, Dihydroxy(4-fluorophenyl)borane
PC3482-25G PC3482-100G PC3482-500G
APOSPC3482-25GEA 24.91 EUR
APOSPC3482-25G APOSPC3482-100G APOSPC3482-500G
4-Fluorophenylboronic acid 97%
4-Fluorophenylboronic acid
Contains variable amounts of the anhydride GLC reagent for diols see: J. Chromatogr.,158,33,1978
Vzorec: C₆H₆BFO₂
Mw: 139.92
Teplota tavenia: 262…265 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00039136
Číslo CAS: 1765-93-1