Tlačiť
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3479-1G PC3479-25G PC3479-5G
APOSPC3479-1GEA 24.91 EUR
APOSPC3479-1G APOSPC3479-25G APOSPC3479-5G
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₉H₇F₃O₂
Mw: 204.15 g/mol
Teplota tavenia: 39…41 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01091011
Číslo CAS: 106312-36-1