Tlačiť
3-Fluorobenzaldehyde 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3460-100G PC3460-1KG PC3460-500G
APOSPC3460-100GEA 26.55 EUR
APOSPC3460-100G APOSPC3460-1KG APOSPC3460-500G
3-Fluorobenzaldehyde 98%
3-Fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅FO
Teplota varu: 56…58 °C/10mmHg
Hustota: 1,174 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 56 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003348
Číslo CAS: 456-48-4
EINECS: 207-266-9
OSN: 1989
ADR: 3,III