Tlačiť
4'-Hydroxy-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC3457-1G PC3457-25G PC3457-5G
APOSPC3457-1GEA 31.57 EUR
APOSPC3457-1G APOSPC3457-25G APOSPC3457-5G
4'-Hydroxy-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
4'-Hydroxy-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₇F₃O₂
Mw: 204.15 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01091004
Číslo CAS: 220227-53-2