Tlačiť
Undecafluorohexanoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3454-1G PC3454-5G PC3454-10G
APOSPC3454-1GEA 24.95 EUR
APOSPC3454-1G APOSPC3454-5G APOSPC3454-10G
Undecafluorohexanoic acid
Undecafluorohexanoic acid
Vzorec: C₆HF₁₁O₂
Teplota varu: 157 °C
Hustota: 1,762 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00198040
Číslo CAS: 307-24-4
EINECS: 206-196-6
OSN: 3265
ADR: 8,II